SAB4600126
Anti-Rabbit IgG (H+L), CF™ 633 antibody produced in chicken
~2 mg/mL, affinity isolated antibody
About This Item
pochodzenie biologiczne
chicken
białko sprzężone
CF™ 633 conjugate
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
secondary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
reaktywność gatunkowa
rabbit
stężenie
~2 mg/mL
metody
flow cytometry: 1-10 μg/mL
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
fluorescencja
λex 630 nm; λem 650 nm
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
Immunogen
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Not finding the right product?
Try our Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2