Key Documents
SAB4600022
Monoclonal Anti-Fluorescein (FITC) IgG, CF™ 405M antibody produced in mouse
~2 mg/mL, clone 1F8-1E4, purified immunoglobulin
About This Item
Polecane produkty
pochodzenie biologiczne
mouse
Poziom jakości
białko sprzężone
CF™ 405M conjugate
forma przeciwciała
purified immunoglobulin
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
1F8-1E4, monoclonal
Postać
buffered aqueous solution
stężenie
~2 mg/mL
metody
indirect immunofluorescence: 1-10 μg/mL
izotyp
IgG1κ
fluorescencja
λex 408 nm; λem 452 nm
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
Specyficzność
Immunogen
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Uwaga dotycząca przygotowania
Informacje prawne
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2