Merck
Wszystkie zdjęcia(13)
Kluczowe dokumenty
SAB4504424
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-HDAC8 (pSer39) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 41 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer39)
informacje o genach
human ... HDAC8(55869)
Opis ogólny
HDAC8 (deacetylaza histonów 8) jest enzymem klasy I, który ma 377 reszt i znajduje się pomiędzy HDAC klasy I i klasy II. Gen ten zlokalizowany jest na chromosomie X. Składa się z pojedynczej domeny α/β, w której osiem równoległych łańcuchów β jest umieszczonych pomiędzy 13 helisami α.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego HDAC8 wokół miejsca fosforylacji Ser39.
Zakres immunogenu: 5-54
Działania biochem./fizjol.
HDAC8 (deacetylaza histonowa 8), z pomocą PKA (kinaza białkowa A zależna od cyklicznego AMP), odgrywa główną rolę w potwierdzaniu stanu acetylacji histonów. Białko to może również odgrywać ważną rolę w ostrej białaczce szpikowej (AML). Tłumienie HDAC8 przez interferencję RNA zatrzymuje wzrost linii komórkowych raka płuc, okrężnicy i szyjki macicy.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Crystal structure of a eukaryotic zinc-dependent histone deacetylase, human HDAC8, complexed with a hydroxamic acid inhibitor.
Vannini A, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 101(42), 15064-15069 (2004)
Structural snapshots of human HDAC8 provide insights into the class I histone deacetylases.
Somoza JR, et al.
Structure, 12(7), 1325-1334 (2004)