Kluczowe dokumenty
SAB4504256
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-LEF-1 (pSer42) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 44 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer42)
informacje o genach
human ... LEF1(51176)
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human LEF-1 around the phosphorylation site of Ser42.
Immunogen Range: 8-57
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xia Ke et al.
The Journal of allergy and clinical immunology, 143(4), 1560-1574 (2018-09-09)
Numbers of mesenchymal stem cells (MSCs) are increased in the airways after allergen challenge. Ras homolog family member A (RhoA)/Rho-associated protein kinase 1 (ROCK) signaling is critical in determining the lineage fate of MSCs in tissue repair/remodeling. We sought to investigate