Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB4504176
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-ERK8 (pThr175+Tyr177) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ERK7, MAPK15
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 59 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr175+pTyr177)
informacje o genach
human ... MAPK15(225689)
Opis ogólny
Kinaza białkowa aktywowana mitogenami (MAP) 15 (MAPK15) lub kinaza 8 regulowana sygnałem zewnątrzkomórkowym (ERK8) należy do rodziny kinaz MAP. Gen MAPK15 znajduje się na ludzkim chromosomie 8q24.3.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego ERK8 wokół miejsca fosforylacji Thr175 i Tyr177.
Zakres immunogenu: 141-190
Działania biochem./fizjol.
Kinaza regulowana sygnałem zewnątrzkomórkowym 8 (ERK8)/białko aktywowane mitogenem (MAP) 15 pomaga w utrzymaniu integralności genomu. Komórki anaplastycznego raka tarczycy wykazują wysoką ekspresję MAPK15. Kontroluje ona ekspresję mRNA odwrotnej transkryptazy telomerazy (hTERT) w celu regulacji aktywności telomerazy. Jest wysoce niezbędny do kontrolowania wytwarzania reaktywnych form tlenu. MAPK15 odgrywa również rolę w stabilizacji białka antygenu jądrowego komórek proliferujących. MAPK15 może być zaangażowany w progresję ludzkiego raka. W związku z tym może działać jako kandydat jako atrakcyjny cel w terapii przeciwnowotworowej.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Dong-Hao Jin et al.
Oncotarget, 6(24), 20190-20203 (2015-06-03)
This study was aimed at understanding the functional and clinicopathological significance of MAPK15 alteration in gastric cancer. Genome-wide copy number alterations (CNAs) were first investigated in 40 gastric cancers using Agilent aCGH-244K or aCGH-400K, and copy number gains of MAPK15
David Colecchia et al.
The Journal of biological chemistry, 293(41), 15962-15976 (2018-08-23)
Autophagy, a pathway for bulk protein degradation and removal of damaged organelles, represents one of the major responses of cells to stress, thereby exerting a strict control on their correct functioning. Consequently, this process has been involved in the pathogenesis