Kluczowe dokumenty
SAB4504126
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-Caspase 3 (pSer150) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Anty-CASP-3, Anty-Caspase-3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 31 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer150)
informacje o genach
human ... CASP3(836)
Opis ogólny
Kaspaza-3 (CASP3) należy do klasy proteaz cysteinowych. CASP3 jest kaspazą wykonawczą, która jest rozszczepiana i aktywowana za pomocą kaspaz inicjujących kaspazę-8 i kaspazę-9. CASP3 jest mapowana na ludzki chromosom 4q35.1.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiej kaspazy 3 wokół miejsca fosforylacji Ser150.
Zakres immunogenu: 116-165
Działania biochem./fizjol.
Kaspaza-3 (CASP3) może degenerować wiele białek komórkowych i powoduje zmiany morfologiczne oraz fragmentację DNA w komórkach w czasie apoptozy. Bierze udział w stymulacji wzrostu. CASP3 odgrywa główną rolę w fazie wykonawczej apoptozy.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
CASP3 gene single-nucleotide polymorphism (rs72689236) and Kawasaki disease in Taiwanese children.
Kuo HC, et al.
Journal of Human Genetics, 56(2), 161?165-161?165 (2011)
Expression levels of cleaved caspase-3 and caspase-3 in tumorigenesis and prognosis of oral tongue squamous cell carcinoma.
Liu PF, et al.
PLoS ONE, 12(7), e0180620-e0180620 (2017)
Caspase 3?mediated stimulation of tumor cell repopulation during cancer radiotherapy.
Huang Q, et al.
Nature Medicine, 17(7), 860?866-860?866 (2011)
Identification of SMURF1 as a possible target for 7q21. 3?22.1 amplification detected in a pancreatic cancer cell line by in?house array?based comparative genomic hybridization.
Suzuki A, et al.
Cancer Science, 99(5), 986-994 (2008)
Guojun Yang et al.
Nanotheranostics, 7(4), 380-392 (2023-07-10)
Rationale: UV light deeply penetrates the dermis, leading to inflammation and cell death with prolonged exposure. This is a major contributor to skin photoaging. In the pharmaceutical field, fibroblast growth factors (FGFs) have gained popularity for enhancing skin quality as