Kluczowe dokumenty
SAB4503974
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-PLK1 (pThr210) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 68 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pThr210)
informacje o genach
human ... PLK1(5347)
Opis ogólny
Human polo-like kinase 1 (PLK1) is a serine/threonine kinase, that is located on human chromosome 16p12.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human PLK1 around the phosphorylation site of Thr210.
Immunogen Range: 176-225
Działania biochem./fizjol.
Polo-like kinase 1 (PLK1) plays an important role in the functional maturation of mitotic centrosomes. It actively participates in the development of the cell cycle. This gene is considered as an important therapeutic target as it is overexpressed in several cancer types.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Antibody microinjection reveals an essential role for human polo-like kinase 1 (Plk1) in the functional maturation of mitotic centrosomes
H A Lane and E A Nigg
The Journal of Cell Biology, 1701-1713 (1996)
Drug sensitivity and resistance testing identifies PLK1 inhibitors and gemcitabine as potent drugs for malignant peripheral nerve sheath tumors
Kolberg M, et al.
Molecular Oncology, 11(9), 1156-1171 (2017)
Polo on the Rise-from Mitotic Entry to Cytokinesis with Plk1
Petronczki M, et al.
Developmental Cell, 14(5), 646-659 (2008)