Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
SAB4503947
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-NFAT4 (pSer165) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 115 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pSer165)
informacje o genach
human ... NFATC3(4775)
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego NFAT4 wokół miejsca fosforylacji Ser165.
Zakres immunogenu: 131-180
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Thanhmai Le et al.
Function (Oxford, England), 2(5), zqab041-zqab041 (2021-09-24)
Cigarette smoke, including secondhand smoke (SHS), has significant detrimental vascular effects, but its effects on myogenic tone of small resistance arteries and the underlying mechanisms are understudied. Although it is apparent that SHS contributes to endothelial dysfunction, much less is
Guangda Shi et al.
Science signaling, 16(767), eabm5518-eabm5518 (2023-01-11)
Essential functions of mitogen-activated protein kinases (MAPKs) depend on their capacity to selectively phosphorylate a limited repertoire of substrates. MAPKs harbor a conserved groove located outside of the catalytic cleft that binds to short linear sequence motifs found in substrates