Merck
Wszystkie zdjęcia(7)
Kluczowe dokumenty
SAB4503839
Sigma-Aldrich
Anti-phospho-SYK (pTyr525) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 72 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
phosphorylation (pTyr525)
informacje o genach
human ... SYK(6850)
Opis ogólny
Spleen tyrosine kinase (SYK) is a member of the non-receptor tyrosine kinase family. It is usually expressed in epithelial breast tissues and hematopoietic cells. SYK is mapped to human chromosome 9q22.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human SYK around the phosphorylation site of Tyr525.
Immunogen Range: 491-540
Zastosowanie
Anti-phospho-SYK (pTyr525) antibody has been used in immunohistochemistry.
Działania biochem./fizjol.
Spleen tyrosine kinase (SYK), as a tumor suppressor gene helps to prevent the development and metastasis of breast cancer cells. It participates in B-cell receptor signaling. This protein helps to phosphorylate the α-tubulin subunits of microtubules.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Identification of a Novel SYK/c-MYC/MALAT1 Signaling Pathway and Its Potential Therapeutic Value in Ewing Sarcoma
Sun H, et al.
Clinical Cancer Research, 23(15), 4376-4387 (2017)
Conny Tümmler et al.
Cancers, 11(2) (2019-02-13)
Neuroblastoma is a malignancy arising from the developing sympathetic nervous system and the most common and deadly cancer of infancy. New therapies are needed to improve the prognosis for high-risk patients and to reduce toxicity and late effects. Spleen tyrosine
Syk: a new player in the field of breast cancer
Stewart ZA and Pietenpol JA
Breast Cancer Research, 3(1), 5-7 (2001)
Haibo Sun et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 23(15), 4376-4387 (2017-03-25)
Purpose: Ewing sarcoma (EWS) is a devastating soft tissue sarcoma affecting predominantly young individuals. Tyrosine kinases (TK) and associated pathways are continuously activated in many malignancies, including EWS; these enzymes provide candidate therapeutic targets.Experimental Design: Two high-throughput screens (a siRNA
Genomic and expression profiling identifies the B-cell associated tyrosine kinase Syk as a possible therapeutic target in mantle cell lymphoma
Rinaldi A, et al.
British Journal of Haematology, 132(3), 303-316 (2006)