SAB4503741
Anti-DLEC1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
DLC-1, DLC1, Deleted in lung and esophageal cancer protein 1, Deleted in lung cancer protein 1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 195 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DLEC1(9940)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Immunogen
Immunogen Range: 1-50