Merck
SAB4503703
Sigma-Aldrich
Anti-GIT2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CAT-2, CAT2, Cool-interacting tyrosine-phosphorylated protein 2, G protein-coupled receptor kinase-interactor 2, GRK-interacting protein 2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 84 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GIT2(9815)
Opis ogólny
Anti-GIT2 Antibody detects endogenous levels of total GIT2 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human GIT2.
Immunogen Range: 361-410
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Wu Zhou et al.
Journal of cell science, 126(Pt 12), 2740-2746 (2013-04-18)
Epithelial-mesenchymal transition (EMT) can be induced by several pleiotropically activated transcription factors, including the zinc-finger E-box-binding protein Zeb1. Mechanisms regulating Zeb1 expression have been partly uncovered, showing a critical role for the miR-200 family members. In the present study, we