SAB4503695
Anti-GASP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
G-protein coupled receptor-associated sorting protein 1, GASP, GASP-1, GPRASP1, KIAA0443
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 156 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... GASP1(9737)
Opis ogólny
Immunogen
Immunogen Range: 741-790