Kluczowe dokumenty
SAB4503626
Sigma-Aldrich
Anti-EFTUD2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
116 kDa, 116 kDa U5 small nuclear ribonucleoprotein component, KIAA0031, SNRP116, U5 snRNP- specific protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 109 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EFTUD2(9343)
Opis ogólny
EFTUD2 (Elongation factor Tu GTP binding domain containing 2) jest członkiem małej jądrowej cząsteczki rybonukleoproteinowej U5 (snRNP) zlokalizowanej w regionie chromosomu 17q21.31. Koduje małą GTPazę (116 kDa) składową głównego spliceosomu. Składa się z domeny wiążącej GTP i kilku innych konserwowanych domen homologicznych do czynnika wydłużania translacji EF-2. Jego N-końcowa domena ma domenę kwasową.
Przeciwciało anty-EFTUD2wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka EFTUD2.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego EFTUD2.
Zakres immunogenu: 321-370
Zastosowanie
Przeciwciało anty-EFTUD2 produkowane u królików jest odpowiednie do immunohistochemii i western blot.
Działania biochem./fizjol.
EFTUD2 (Elongation factor Tu GTP binding domain containing 2) działa jako składnik kompleksu spliceosomu podczas translokacji mRNA na rybosom. Wytwarza dojrzałe mRNA poprzez wiązanie się z GTP podczas przetwarzania prekursorowych mRNA. Haploinsuficjalna mutacja genetyczna w EFTUD2 powoduje sporadyczny zespół wad rozwojowych, dysostozę żuchwowo-twarzową z małogłowiem (MFDM), charakteryzujący się poważnymi nieprawidłowościami czaszkowo-twarzowymi, małogłowiem, opóźnieniem wzrostu, utratą słuchu, rozszczepem podniebienia, atrezją dróg żółciowych i cechami dysmorficznymi.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Margaret P Adam et al.
GeneReviews(?), 2014 Jul 03 (2014-07-08)
Mandibulofacial dysostosis with microcephaly (MFDM) is characterized by malar and mandibular hypoplasia; microcephaly (congenital or postnatal onset); malformations of the pinna, auditory canal, and/or middle ear (ossicles and semi-circular canals) with associated conductive hearing loss; and distinctive facial features (metopic
Daphné Lehalle et al.
Human mutation, 35(4), 478-485 (2014-01-29)
Mandibulofacial dysostosis, Guion-Almeida type (MFDGA) is a recently delineated multiple congenital anomalies/mental retardation syndrome characterized by the association of mandibulofacial dysostosis (MFD) with external ear malformations, hearing loss, cleft palate, choanal atresia, microcephaly, intellectual disability, oesophageal atresia (OA), congenital heart
T Achsel et al.
Molecular and cellular biology, 18(11), 6756-6766 (1998-10-17)
The human small nuclear ribonucleoprotein (snRNP) U5 is biochemically the most complex of the snRNP particles, containing not only the Sm core proteins but also 10 particle-specific proteins. Several of these proteins have sequence motifs which suggest that they participate
S K Gandomi et al.
Clinical genetics, 87(1), 80-84 (2013-11-26)
Mandibulofacial dysostosis with microcephaly (MFDM) is a sporadic malformation syndrome with severe craniofacial abnormalities, microcephaly, developmental delay, and dysmorphic features. Most cases of clinically diagnosed MFDM remain genetically unexplained, and to the best of our knowledge a total of 35