Kluczowe dokumenty
SAB4503582
Sigma-Aldrich
Anti-KCNAB3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
K(+) channel subunit β-3, KCNA3B, KCNAB3, Kv-β-3, Voltage-gated potassium channel subunit β-3
Wybierz wielkość
100 μG
2330,00 zł
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2330,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 43 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KCNAB3(9196)
Opis ogólny
The gene coding for potassium voltage-gated channel subfamily A regulatory β subunit 3 (KCNAB3) is mapped to human chromosome 17p13.1. Human Kvβ3 transcript is mainly expressed in the brain, with high expression levels in cerebellum.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human KCNAB3.
Immunogen Range: 293-342
Działania biochem./fizjol.
Potassium voltage-gated channel subfamily A regulatory β subunit 3 (KCNAB3) is involved in migraine pathogenesis.2 Kvβ3 expressed along with Kv1.5 in Chinese hamster ovary cells gives rise to a new A-type potassium channel.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Coexpression of the KCNA3B gene product with Kv1.5 leads to a novel A-type potassium channel.
Leicher T
The Journal of Biological Chemistry, 273(52), 35095-35101 (1998)