Kluczowe dokumenty
SAB4503383
Sigma-Aldrich
Anti-Catalase antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CAT, CATA
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 59 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CAT(847)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-katalazawykrywa endogenne poziomy całkowitego białka katalazy.
Przeciwciało anty-katalaza wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka katalazy. Katalaza jest ważnym enzymem antyoksydacyjnym. Znajduje się na ludzkim chromosomie 11p13. Katalaza jest tetramerycznym białkiem hemowym. Jest obficie obecna w organizmach tlenowych i większości tkanek ssaków.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiej katalazy.
Zakres immunogenu: 361-410
Zastosowanie
Przeciwciało anty-katalazowe zostało wykorzystane w badaniach immunohistochemicznych, badaniach pod mikroskopem immunoelektronowym i badaniach immunofluorescencyjnych.
Działania biochem./fizjol.
Katalaza pomaga w usuwaniu reaktywnych form tlenu. Mutacja w genie katalazy (CAT) powoduje rozwój nadciśnienia tętniczego pierwotnego (EH). Katalaza pomaga przekształcić nadtlenek wodoru w wodę i tlen cząsteczkowy.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Influence of A-21T and C-262T genetic polymorphisms at the promoter region of the catalase (CAT) on gene expression.
Khyber S, et al.
Environmental Health and Preventive Medicine, 21(5), 382?386-382?386 (2016)
Free Radicals in Cell Biology
Vidosava B
International Review of Cytology, 237, 57-89 (2004)
Frequent Loss of Heterozygosity on Chromosomes 3p and 17p without VHL or p53 Mutations Suggests Involvement of Unidentified Tumor Suppressor Genes in Follicular Thyroid Carcinoma.
Stefan K G G, et al.
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 82(11), 3684?3691-3684?3691 (1997)
Corentin Affortit et al.
Cellular and molecular life sciences : CMLS, 81(1), 80-80 (2024-02-09)
Dominant optic atrophy (DOA) is one of the most prevalent forms of hereditary optic neuropathies and is mainly caused by heterozygous variants in OPA1, encoding a mitochondrial dynamin-related large GTPase. The clinical spectrum of DOA has been extended to a
Association of the-844G> A polymorphism in the catalase gene with the increased risk of essential hypertension in smokers.
Bushueva O Y, et al.
Terapevticheski? Arkhiv, 88(9), 50-54 (2016)