Kluczowe dokumenty
SAB4503376
Sigma-Aldrich
Anti-GPR174 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
FKSG79, GPR174, Probable G-protein coupled receptor 174
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 38 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GP174(84636)
Opis ogólny
Receptor sprzężony z białkiem G 174 (GPR174) jest 333 aminokwasowym białkiem kodowanym przez gen z jednym eksonem zmapowanym na ludzkim chromosomie Xq21.1. GPR174 jest członkiem rodziny receptorów sprzężonych z białkiem G 1 (GPCR1) / podobnych do rodopsyny. Kodowane białko składa się z siedmiu α-helikalnych domen transbłonowych. Białko ulega ekspresji głównie w tkankach związanych z układem odpornościowym i jest wyrażane na niskim poziomie w tarczycy.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego GPR174.
Zakres immunogenu: 131-180
Działania biochem./fizjol.
Receptor 174 sprzężony z białkiem G (GPR174) odgrywa istotną rolę w indukowaniu transdukcji sygnału w komórkach odpornościowych. GPR174 po związaniu lizofosfatydyloseryny (LysoPS) zwiększa produkcję wewnątrzkomórkowego cyklicznego monofosforanu adenozyny (cAMP) w sposób zależny od dawki. Mutacja w genie GPR174 może być czynnikiem ryzyka choroby Gravesa-Basedowa (GD) i autoimmunologicznej choroby Addisona (AAD). Regulacja wewnątrzkomórkowego cAMP przez GPR174 prowadzi do zahamowania proliferacji komórek odpornościowych. GPR174, jako receptor LysoPS, może odgrywać kluczową rolę w ośrodkowym układzie nerwowym. Zmiana ekspresji tego genu powoduje omdlenia wazowagalne (VVS). Nadekspresję GPR174 obserwuje się w przerzutach podskórnych. Lizofosfatydyloseryna (LysoPS) wydzielana przez układ odpornościowy in vivo działa jako ligand dla GPR174.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Role of the X-linked gene GPR174 in autoimmune Addison's disease.
Napier C, et al.
The Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism, 100(1), E187-E190 (2015)
An X chromosome-wide association analysis identifies variants in GPR174 as a risk factor for Graves' disease.
Chu X, et al.
Journal of medical Genetics, 50(7), 479-485 (2013)
Alteration of gene expression profiling including GPR174 and GNG2 is associated with vasovagal syncope.
Huang YJ, et al.
Pediatric Cardiology, 36(3), 475-480 (2015)
Y Qin et al.
Pigment cell & melanoma research, 24(1), 207-218 (2010-10-01)
G-protein-coupled receptors (GPCRs) have been implicated in the tumorigenesis and metastasis of human cancers and are considered amongst the most desirable targets for drug development. Utilizing a robust quantitative PCR array, we quantified expression of 94 human GPCRs, including 75