Kluczowe dokumenty
SAB4503356
Sigma-Aldrich
Anti-GPR123 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
GPR123, KIAA1828, Probable G-protein coupled receptor 123
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 137 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GP123(84435)
Opis ogólny
Anti-GPR123 Antibody detects endogenous levels of total GPR123 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human GPR123.
Immunogen Range: 201-250
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.