Kluczowe dokumenty
SAB4503258
Sigma-Aldrich
Anti-Calnexin, C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CALX, CANX, IP90, Major histocompatibility complex class I
Wybierz wielkość
100 μG
2330,00 zł
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2330,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2330,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 67 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CANX(821)
Opis ogólny
CANX (kalnexin) jest chaperonem retikulum endoplazmatycznego (ER). Jego masa cząsteczkowa wynosi 67 kDa. Jest białkiem transmembranowym typu I i znajduje się na ludzkim chromosomie 5q35.
Przeciwciało anty-Calnexin wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka Calnexin.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiej Calnexin.
Zakres immunogenu: 543-592
Działania biochem./fizjol.
CANX (kalnexin) uczestniczy w fałdowaniu białek i kontroli jakości. Odpowiada za niezależną od glikanu interakcję i retencję zmutowanych białek Gas3/PMP22 (białko specyficzne dla zatrzymania wzrostu 3/białko mieliny obwodowej 22) zaangażowanych w zespół Charcot-Marie-Tooth 1A i Dejerine Sottas.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mapping of primary congenital lymphedema to the 5q35.3 region
Evans AL, et al.
American Journal of Human Genetics, 64(2), 547-555 (1999)
Hao Liu et al.
Cell biology international, 43(2), 167-173 (2018-12-15)
Cerebral dopamine neurotrophic factor (CDNF) has been considered as potent candidates for the therapy of Parkinson's disease (PD) for which can promote the survival of midbrain dopaminergic neurons. In addition to secret out from cells like other classical neurotrophic factors
Silvia G Inderbinen et al.
Toxicology letters, 322, 39-49 (2020-01-14)
Exposure to the environmental pollutants organotins is of toxicological concern for the marine ecosystem and sensitive human populations, including pregnant women and their unborn children. Using a placenta cell model, we investigated whether organotins at nanomolar concentrations affect the expression
Hao Liu et al.
Cell biology international, 43(2), 167-173 (2018-12-15)
Cerebral dopamine neurotrophic factor (CDNF) has been considered as potent candidates for the therapy of Parkinson's disease (PD) for which can promote the survival of midbrain dopaminergic neurons. In addition to secret out from cells like other classical neurotrophic factors
Michael Weingartner et al.
PLoS neglected tropical diseases, 16(1), e0009192-e0009192 (2022-01-15)
Echinococcus multilocularis causes alveolar echinococcosis (AE), a rising zoonotic disease in the northern hemisphere. Treatment of this fatal disease is limited to chemotherapy using benzimidazoles and surgical intervention, with frequent disease recurrence in cases without radical surgery. Elucidating the molecular