SAB4503254
Anti-VANGL1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
LPP2, Loop-tail protein 2 homolog, Strabismus 2, Van Gogh-like protein 1, Vang-like protein 1
Wybierz wielkość
1750,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1750,00 zł
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 59 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... VANGL1(81839)
Opis ogólny
Gen VANGL1 (vang-like protein 1) jest mapowany na ludzkim chromosomie 1p13. Kodowane białko jest białkiem transmembranowym i składnikiem szlaku Wnt-PCP (planarna polaryzacja komórek). Białko VANGL1 może wchodzić w interakcje z białkami rdzeniowymi planarnej polaryzacji komórek (PCP) Disheveled, Prickle i Frizzled, białkiem KAI1 (metastasis suppressor Kangai-1) i białkiem ITF (intestinal trefoil factor).[1]
Immunogen
Zakres immunogenu: 301-350
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)