Kluczowe dokumenty
SAB4503156
Sigma-Aldrich
Anti-OR10G6, C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
OR10G6, OR10G6P, Olfactory receptor 10G6, Olfactory receptor OR11-280
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
białko sprzężone:
unconjugated
application:
ELISA
IF
WB
klon:
polyclonal
reaktywność gatunkowa:
human
citations:
metody:
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 36 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OR10G6(79490)
Opis ogólny
Anti-OR10G6 Antibody detects endogenous levels of total OR10G6 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human OR10G6.
Immunogen Range: 261-310
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)