Kluczowe dokumenty
SAB4503097
Sigma-Aldrich
Anti-XRCC5, C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
86 kDa subunit of Ku antigen, ATP-dependent DNA helicase II 80 kDa subunit, CTC box binding factor 85 kDa subunit, CTC85, CTCBF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 82 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... XRCC5(7520)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-XRCC5wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka XRCC5.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego XRCC5.
Zakres immunogenu: 683-732
Działania biochem./fizjol.
Gen XRCC5 (X-ray repair cross complementing 5) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 2q35. Jest on częścią szlaku naprawy podwójnych pęknięć nici DNA (non-homologous end joining). XRCC5 pomaga w rozpoznawaniu uszkodzeń. Mutacje w tym genie są związane z ryzykiem glejaka i przewlekłej obturacyjnej choroby płuc (POChP). Mutacja w tym genie może być również związana z rozwojem raka żołądka, szczególnie w przypadku historii rodzinnej. XRCC5 jest również zaangażowany w uzależnienie od alkoholu. Ponadto jest częścią kompleksu wiążącego OCFRE (element odpowiedzi osteokalcyny (OC) na czynnik wzrostu fibroblastów (FGF)), kontrolując w ten sposób ekspresję genu osteokalcyny.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Regional assignment of a human DNA repair gene (XRCC5) to 2q35 by X-ray hybrid mapping.
Chen DJ, et al.
Genomics, 21, 423-427 (1994)
Blood-based DNA methylation of DNA repair genes in the non-homologous end-joining (NEHJ) pathway in patient with glioma.
Zhou C, et al.
International Journal of Clinical and Experimental Pathology, 8, 9463-9467 (2015)
Susceptibility to gastric cancer and polymorphisms of insertion/deletion at the intron 3 of the XRCC4 and VNTR at the promoter region of the XRCC5.
Saadat M, et al.
Pathology Oncology Research, 21, 689-693 (2015)
Regulation of osteocalcin gene expression by a novel Ku antigen transcription factor complex.
Willis DM, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 277, 37280-37291 (2002)
XRCC5 as a risk gene for alcohol dependence: evidence from a genome-wide gene-set-based analysis and follow-up studies in Drosophila and humans.
Juraeva D, et al.
Neuropsychopharmacology, 40, 361-371 (2015)