Key Documents
SAB4502692
Sigma-Aldrich
Anti-p70 S6 Kinase β, C-Terminal antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
70 kDa ribosomal protein S6 kinase 2, S6K2, p70 S6Kβ, p70 ribosomal S6 kinase β, p70-S6KB
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 53 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPS6KB2(6199)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Anti-p70 S6 Kinase β Antibody detects endogenous levels of total p70 S6 Kinase β protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human p70 S6 Kinase beta.
Immunogen Range: 389-438
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.