Kluczowe dokumenty
SAB4502627
Sigma-Aldrich
Anti-BCLW antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Apoptosis regulator Bcl-W, BCL2L2, BCLW, Bcl-2-like 2 protein, KIAA0271
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 20 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BCL2L2(599)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-BCLWwykrywa endogenne poziomy całkowitego białka BCLW.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego BCLW.
Zakres immunogenu: 131-180
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Amanda Balboni Iniguez et al.
Cancer cell, 34(6), 922-938 (2018-12-12)
Drug resistance represents a major challenge to achieving durable responses to cancer therapeutics. Resistance mechanisms to epigenetically targeted drugs remain largely unexplored. We used bromodomain and extra-terminal domain (BET) inhibition in neuroblastoma as a prototype to model resistance to chromatin
Xiangtai Wei et al.
Technology in cancer research & treatment, 13(1), 87-93 (2013-07-26)
Rhomboid domain containing 1 (RHBDD1) gene, a new member of rhomboid family of proteins is highly responsible for the regulation of apoptosis by cleaving pro-apoptotic Bcl-2 family protein BIK. Therefore, the higher expression levels of RHBDD1 in cancer tissues may