Kluczowe dokumenty
SAB4502492
Sigma-Aldrich
Anti-NDRG3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Protein NDRG3
Wybierz wielkość
100 μG
1750,00 zł
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1750,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 41 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NDRG3(57446)
Opis ogólny
NDRG3 (N-myc downstream-regulated gene 3 protein) jest nowym członkiem rodziny N-myc down-regulated gene (NDRG) zmapowanym do ludzkiej lokalizacji chromosomalnej 20q11.21-q11.23. Ulega obfitej ekspresji w tkankach mózgu, prostaty, jajników i jąder. Jest zlokalizowany w zewnętrznych warstwach nabłonka nasiennego.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego NDRG3.
Zakres immunogenu: 206-255
Zastosowanie
Przeciwciało anty-NDRG3 produkowane u królików nadaje się do immunohistochemii i western blot.
Działania biochem./fizjol.
Białko N-myc downstream-regulated gene 3 (NDRG3) jest zaangażowane we wzrost komórek raka prostaty in vitro i in vivo. Działa jako gen regulowany przez androgeny i wzbogacony o prostatę podczas kontrolowania wzrostu komórek nowotworowych. Dlatego nadekspresja NDRG3 została powiązana ze złośliwym fenotypem nowotworów. W linii komórkowej raka wątrobowokomórkowego związanego z wirusem zapalenia wątroby typu B (HBV) gen NDRG3 ulega odwrotnej ekspresji wraz z ekspresją miR-122. W związku z tym doniesiono, że w połączeniu z miR-122, NDRG3 może być potencjalnym markerem terapeutycznym dla raka wątrobowokomórkowego (HCC). Wyraźna lokalizacja NDRG3 w komórkach nabłonka wskazuje na jego rolę w spermatogenezie. Odgrywa również ważną rolę w szlaku sygnałowym niedotlenienia indukowanego mleczanem w niedotlenieniu. Ekspresja jego białka w komórce jest negatywnie regulowana przez tlen, podczas gdy nadmiar mleczanu wytwarzanego podczas długotrwałej hipoksji blokuje jego proteasomalną degradację poprzez wiązanie z NDRG3.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kyung Chan Park et al.
BMB reports, 48(6), 301-302 (2015-05-06)
Hypoxia is associated with many pathological conditions as well as the normal physiology of metazoans. We identified a lactate-dependent signaling pathway in hypoxia, mediated by the oxygen- and lactate-regulated protein NDRG family member 3 (NDRG3). Oxygen negatively regulates NDRG3 expression
Xianghu Qu et al.
Molecular and cellular biochemistry, 229(1-2), 35-44 (2002-04-09)
NDRG1 (N-Myc downstream regulated) is upregulated during cell differentiation, repressed by N-myc and c-myc in embryonic cells, and suppressed in several tumor cells. A nonsense mutation in the NDRG1 gene has been reported to be causative for hereditary motor and
Chun-Guang Fan et al.
Oncology reports, 26(5), 1281-1286 (2011-07-05)
microRNAs (miRNAs) are short, non-coding RNAs with post-transcriptional regulatory functions that participate in diverse biological pathways. miR-122, a liver-specific miRNA, has been found to be down-regulated in hepatocellular carcinoma (HCC) and HCC-derived cell lines. In this study, miR-122 was down-regulated
Weiqun Wang et al.
International journal of cancer, 124(3), 521-530 (2008-11-01)
NDRG3 belongs to the N-myc down-regulated gene (NDRG) family that contains 4 paralogs: NDRG1, -2, -3 and -4. The function of NDRG3 and its relationship to cancer has not been studied. We herein report our examination of the expression and
W Zhao et al.
Biochimica et biophysica acta, 1519(1-2), 134-138 (2001-06-19)
We report the cloning and expression pattern of a novel N-myc downstream-regulated gene 3 (NDRG3), located on human chromosome 20q11.21-11.23. The NDRG3 cDNA is 2588 base pair in length, encoding a 363 amino acid polypeptide highly related to mouse Ndr3