Kluczowe dokumenty
SAB4502423
Sigma-Aldrich
Anti-PSEN1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
AD3, AD3H, PS-1, PS1, presenilin 1
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 52 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PSEN1(5663)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-PSEN1wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka PSEN1.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego PSEN1.
Zakres immunogenu: 323-372
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiao-Wei Song et al.
Cell biology international, 46(3), 475-487 (2021-12-24)
Mutations of PSEN1 have been reported in dilated cardiomyopathy pedigrees. Understanding the effects and mechanisms of PSEN1 in cardiomyocytes might have important implications for treatment of heart diseases. Here, we showed that PSEN1 was downregulated in ischemia-induced failing hearts. Functionally
Simon Cabello-Aguilar et al.
Nucleic acids research, 48(10), e55-e55 (2020-03-21)
Single-cell transcriptomics offers unprecedented opportunities to infer the ligand-receptor (LR) interactions underlying cellular networks. We introduce a new, curated LR database and a novel regularized score to perform such inferences. For the first time, we try to assess the confidence