Kluczowe dokumenty
SAB4502389
Sigma-Aldrich
Anti-MAPK3/ERK1 Antibody
rabbit polyclonal
Synonim(y):
ERK-1, ERK1, ERT2, Extracellular signal- regulated kinase 1, Insulin-stimulated MAP2 kinase
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Nazwa produktu
Anti-p44 MAP Kinase antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 43 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAPK3(5595)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-p44MAP Kinase wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka p44 MAP Kinase.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiej kinazy p44/42 MAP.
Zakres immunogenu: 169-218
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)