Kluczowe dokumenty
SAB4502257
Sigma-Aldrich
Anti-GNL3L antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Guanine nucleotide-binding protein-like 3-like protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 65 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GNL3L(54552)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Anti-GNL3L Antibody detects endogenous levels of total GNL3L protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human GNL3L.
Immunogen Range: 71-120
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ruohan Sun et al.
Frontiers in genetics, 12, 768930-768930 (2021-11-05)
Purpose: Glioblastoma multiforme (GBM) is the most widely occurring brain malignancy. It is modulated by a variety of genes, and patients with GBM have a low survival ratio and an unsatisfactory treatment effect. The irregular regulation of RNA binding proteins