Kluczowe dokumenty
SAB4502244
Sigma-Aldrich
Anti-CYTL1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
C4orf4, Cytokine-like protein 1, Protein C17
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 15 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CYTL1(54360)
Opis ogólny
Gen CYTL1 (cytokine like 1) jest mapowany na ludzkim chromosomie 4p16.2. Gen został po raz pierwszy odkryty w komórkach CD34(+) szpiku kostnego i krwi pępowinowej. Kodowane białko ulega ekspresji głównie w chondrocytach.
Przeciwciało anty-CYTL1 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka CYTL1.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego CYTL1.
Zakres immunogenu: 61-110
Działania biochem./fizjol.
Badania in vitro wykazały, że Cytl1 (cytokina podobna do 1) działa jako autokrynny lub parakrynny czynnik regulacyjny w procesie tworzenia chrząstki. CYTL1, będący homologiem IL-2 (interleukiny-2), jest uważany za potencjalną cytokinę zaangażowaną w regulację odpowiedzi immunologicznych. Wiadomo, że CYTL1 jest związany z patogenezą reumatoidalnego zapalenia stawów i choroby zwyrodnieniowej stawów.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Cytokine-like 1 Chemoattracts Monocytes/Macrophages via CCR2.
Wang X
Journal of Immunology, 196(10), 4090-4099 (2016)
Identification of CCR2-binding features in Cytl1 by a CCL2-like chemokine model.
Tomczak A
Proteins: Structure, Function, and Genetics, 79(4), 1277-1292 (2011)
Tanja Vukićević et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 30(5), 795-810 (2019-04-17)
Arginine-vasopressin (AVP) binding to vasopressin V2 receptors promotes redistribution of the water channel aquaporin-2 (AQP2) from intracellular vesicles into the plasma membrane of renal collecting duct principal cells. This pathway fine-tunes renal water reabsorption and urinary concentration, and its perturbation
Corticotropin-Releasing Hormone Receptor 2 Gene Variants in Irritable Bowel Syndrome.
Komuro H
PLoS ONE, 11(1), 1-15 (2016)
Xiaolin Wang et al.
Oncoimmunology, 8(5), e1577126-e1577126 (2019-05-10)
CYTL1 is a novel cytokine that was first identified in CD34+ hematopoietic cells. We previously prepared recombinant CYTL1 and verified that it chemoattracted human monocytes via the CCR2/ERK pathway. It has been reported that CYTL1 plays contradictory roles in neuroblastoma