Kluczowe dokumenty
SAB4502193
Sigma-Aldrich
Anti-PIGH antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
PIG-H, Phosphatidylinositol N-acetylglucosaminyltransferase subunit H, Phosphatidylinositol-glycan biosynthesis class H protein
Wybierz wielkość
100 μG
1750,00 zł
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1750,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 21 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PIGH(5283)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-PIGH wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka PIGH.
Phosphatidylinositol glycan anchor biosynthesis class H (PIGH) jest białkiem związanym z retikulum endoplazmatycznym. CDNA składa się z 1394 par zasad. C-końcowe i N-końcowe domeny białka są skierowane do cytoplazmy.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego PIGH.
Zakres immunogenu: 137-186
Działania biochem./fizjol.
Biosynteza kotwicy glikanu fosfatydyloinozytolu klasy H (PIGH) odgrywa rolę w biosyntezie kotwicy glikozylofosfatydyloinozytolu.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Chromosomal assignment of genes involved in glycosylphosphatidylinositol anchor biosynthesis: implications for the pathogenesis of paroxysmal nocturnal hemoglobinuria.
Ware R E, et al.
Blood, 83(12), 3753-3757 (1994)
PIG-A and PIG-H, which participate in glycosylphosphatidylinositol anchor biosynthesis, form a protein complex in the endoplasmic reticulum.
Watanabe r, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 271(43), 26868-26875 (1996)
The first step of glycosylphosphatidylinositol biosynthesis is mediated by a complex of PIG?A, PIG?H, PIG?C and GPI1.
Watanabe r, et al.
The Embo Journal, 17(4), 877-885 (1998)