Kluczowe dokumenty
SAB4502043
Sigma-Aldrich
Anti-OPRD1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
δ-opioid receptor, δ-type opioid receptor, K56, MSL-2, OPRD
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 40 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OPRD(4985)
Opis ogólny
Gen OPRD1 (receptor opioidowy δ1) jest mapowany na ludzkim chromosomie 1p35.3 i koduje receptor sprzężony z białkiem G. Ulega on obfitej ekspresji w tkankach obwodowych.
Przeciwciało anty-OPRD1 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka OPRD1.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego OPRD1.
Zakres immunogenu: 311-360
Działania biochem./fizjol.
OPRD1 (receptor opioidowy δ1) jest związany z funkcjami poznawczymi i zachowaniem zależnym od nastroju. Działanie przeciwlękowe i przeciwdepresyjne jest wywoływane przez specyficznych agonistów wiążących się z genem OPRD1. Wiadomo, że receptor δ-opioidowy (DOR) jest zaangażowany w progresję i rozwój określonych nowotworów (złośliwych). Zwiększoną regulację tego genu obserwuje się w raku piersi, a zatem może on służyć jako ważny marker terapeutyczny.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Louis Gendron et al.
Pharmacological reviews, 68(3), 631-700 (2016-06-28)
Opioids are among the most effective analgesics available and are the first choice in the treatment of acute severe pain. However, partial efficacy, a tendency to produce tolerance, and a host of ill-tolerated side effects make clinically available opioids less
Ann M Manzardo et al.
Gene, 560(2), 184-194 (2015-02-07)
Alcoholism arises from combined effects of multiple biological factors including genetic and non-genetic causes with gene/environmental interaction. Intensive research and advanced genetic technology has generated a long list of genes and biomarkers involved in alcoholism neuropathology. These markers reflect complex
Yang-Chao Wei et al.
Oncology reports, 36(5), 2579-2586 (2016-10-26)
δ‑opioid receptor (DOR) belongs to the family of G protein‑coupled receptors (GPCRs). Numerous studies have shown that DOR is widely distributed in human peripheral tissues and is closely related to the development and progression of certain malignant tumours. However, there is controversy in
Huihui Ji et al.
PloS one, 12(3), e0172335-e0172335 (2017-03-03)
Aberrant DNA methylation has been observed in the patients with Alzheimer's disease (AD), a common neurodegenerative disorder in the elderly. OPRD1 encodes the delta opioid receptor, a member of the opioid family of G-protein-coupled receptors. In the current study, we