Merck
SAB4501914
Sigma-Aldrich
Anti-OR5B3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
OR5B17, OR5BH, olfactory receptor OR11-237
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 35 kDa
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunofluorescence: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OR5B3(441608)
Opis ogólny
Anti-OR5B3 Antibody detects endogenous levels of total OR5B3 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human OR5B3.
Immunogen Range: 157-206
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.