Key Documents
SAB4501869
Sigma-Aldrich
Anti-MET antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
HGF receptor, HGF-SF receptor, Hepatocyte growth factor receptor precursor, c-met, kinase Met
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 155 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MET(4233)
Opis ogólny
Anti-MET Antibody detects endogenous levels of total MET protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Met.
Immunogen Range: 1316-1365
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zhibin Jiang et al.
Molecular medicine reports, 12(4), 5217-5222 (2015-08-05)
The present study aimed to test the expression of tyrosylprotein sulfotransferase 1 (TPST‑1) in human lung cancer and to analyze the correlation with clinicopathologic features and c‑Met expression levels. Expression levels of TPST‑1 and c‑Met were analyzed by immunohistochemistry in