Kluczowe dokumenty
SAB4501763
Sigma-Aldrich
Anti-HSL antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Hormone sensitive lipase, LIPE, LIPS
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 116 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... LIPE(3991)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-HSL wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka HSL.
Lipaza wrażliwa na hormony (HSL) jest kodowana przez gen LIPE (lipaza E). Jest to lipaza wewnątrzkomórkowa, która działa na trójglicerydy, diglicerydy, monoglicerydy, estry cholesterolu i estry retinylu. Jest on zmapowany na ludzkim chromosomie 19q13.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego HSL.
Zakres immunogenu: 518-567
Zastosowanie
Przeciwciało anty-HSL zostało użyte w SDS-PAGE i western blotting.
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Western Blotting (1 artykuł)
Działania biochem./fizjol.
Lipaza wrażliwa na hormony (HSL) odgrywa ważną rolę w lipolizie. Brak HSL powoduje nieprawidłowości histologiczne w białej tkance tłuszczowej i wzrost infiltracji makrofagów.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Upregulation of Pnpla2 and Abhd5 and downregulation of G0s2 gene expression in mesenteric white adipose tissue as a potential reason for elevated concentration of circulating NEFA after removal of retroperitoneal, epididymal, and inguinal adipose tissue.
Dettlaff-Pokora A, et al.
Molecular and Cellular Biochemistry, 422(1-2), 21-29 (2016)
Siwen Yang et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 24(1) (2018-12-26)
Despite the edible fungus Amillariella mellea possessing a variety of biological activities, its effects on diabetes are still unclear. Polysaccharides are the main bioactive ingredients. In order to destroy the cell wall to obtain more polysaccharides, we used NaOH solution
Identification of microdeletions spanning the Diamond-Blackfan anemia locus on 19q13 and evidence for genetic heterogeneity
Gustavsson P, et al.
American Journal of Human Genetics, 63(5), 1388-1395 (1998)
Progesterone-induced down-regulation of hormone sensitive lipase (Lipe) and up-regulation of G0/G1 switch 2 (G0s2) genes expression in inguinal adipose tissue of female rats is reflected by diminished rate of lipolysis
Stelmanska E, et al.
The Journal of Steroid Biochemistry and Molecular Biology, 147, 31-39 (2015)
Agnieszka Dettlaff-Pokora et al.
Molecular and cellular biochemistry, 422(1-2), 21-29 (2016-09-04)
Elevated concentrations of circulating non-esterified fatty acids (NEFA) were reported in (a) humans with lipodystrophy, (b) humans following bariatric surgery, and (c) transgenic mice with reduced amounts of adipose tissue. Paradoxically, these findings suggest that the reduction of adipose tissue