SAB4501633
Anti-KCNJ5 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
G protein-activated inward rectifier potassium channel 4, GIRK4, Inward rectifier K(+) channel Kir3.4, Potassium channel, inwardly rectifying subfamily J member 5
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 47 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:5000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KCNJ5(3762)
Opis ogólny
KCNJ5 (potassium voltage-gated channel subfamily J member 5) is an inwardly rectifying potassium channel, which is also termed as GIRK4 (G protein-coupled inward rectifier K+ channel 4). It is expressed in the cerebral cortex. This gene is mapped to human chromosome 11q24.
Immunogen
Immunogen Range: 370-419