Kluczowe dokumenty
SAB4501528
Sigma-Aldrich
Anti-IBP7 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
IBP-7, IGF-binding protein 7, IGFBP-7, Insulin-like growth factor-binding protein 7, MAC25 protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 29 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse, human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... IGFBP7(3490)
Opis ogólny
Anti-IBP7 Antibody detects endogenous levels of total IBP7 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human IBP7.
Immunogen Range: 191-240
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.