Kluczowe dokumenty
SAB4501435
Sigma-Aldrich
Anti-APBB2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Amyloid β A4 precursor protein-binding family B member 2, Fe65-like protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 83 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... APBB2(323)
Opis ogólny
The gene APBB2 (amyloid β precursor protein binding family B member 2) is mapped to human chromosome 4p13.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human APBB2.
Immunogen Range: 471-520
Działania biochem./fizjol.
The gene APBB2 (amyloid β precursor protein binding family B member 2), also referred to as FE65-like 1, encodes an adaptor protein that binds to the cytoplasmic domain of β-amyloid precursor protein (βAPP) and processes it to form β-amyloid (Aβ). Over-expression of APBB2 leads to an accumulation of Aβ in senile plaques seen in patients with Alzheimer′s disease (AD). Mutations in this gene have been associated with AD.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Zfra is an inhibitor of Bcl-2 expression and cytochrome c release from the mitochondria.
Hsu LJ
Cellular Signalling, 20, 1303-1312 (2008)
APBB2 genetic polymorphisms are associated with severe cognitive impairment in centenarians.
Golanska E
Experimental Gerontology, 48, 391-394 (2013)