Kluczowe dokumenty
SAB4501427
Sigma-Aldrich
Anti-HOXA6 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
HOX1B, Homeobox protein Hox-A6, Hox-1B
Wybierz wielkość
100 μG
1750,00 zł
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
1750,00 zł
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 26 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HXA6(3203)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-HOXA6wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka HOXA6.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego HOXA6.
Zakres immunogenu: 101-150
Zastosowanie
Przeciwciało anty-HOXA6 produkowane u królików nadaje się do pośredniego testu ELISA i western blot.
Działania biochem./fizjol.
Członkowie rodziny genów HOX (Homeobox) łączą się ze sobą, tworząc kompleks. W HOXA6 (homeobox A6) w klastrze znajduje się osiem homeoboksów o długości 90kb DNA. Ulega ekspresji w błonie śluzowej jelita cienkiego dorosłego człowieka. Działa jako czynnik transkrypcyjny w definiowaniu gradientów różnicowania komórkowego. Działa głównie w rozwoju hemopoetycznych komórek progenitorowych, rozwoju embrionalnym i płodowym.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D Acampora et al.
Nucleic acids research, 17(24), 10385-10402 (1989-12-25)
We report the identification of 10 new human homeobox sequences. Altogether, we have isolated and sequenced 30 human homeoboxes clustered in 4 chromosomal regions called HOX loci. HOX1 includes 8 homeoboxes in 90 kb of DNA on chromosome 7. HOX2
J R Walters et al.
Gastroenterology, 113(2), 472-477 (1997-08-01)
Different digestive enzymes and transporters are present in the duodenum, jejunum, and ileum, but the factors determining region-specific gene expression are not yet understood. Homeobox transcription factors are important in defining gradients of cellular differentiation. The aim of this study
E Boncinelli et al.
Genome, 31(2), 745-756 (1989-01-01)
We report the genomic organization of 20 human class I homeoboxes and the predicted primary sequence of the encoded homeodomains. These homeoboxes are clustered in four complex HOX loci on chromosomes 2, 7, 12, and 17. The homeoboxes of one
D Duboule et al.
The EMBO journal, 8(5), 1497-1505 (1989-05-01)
This paper reports the cloning of the fourth major murine homeogene complex, HOX-5. The partial characterization of this gene cluster revealed the presence of two novel genes (Hox-5.2, Hox-5.3) located at the 5' extremity of this complex. In situ hybridization
Glenda J Dickson et al.
Experimental hematology, 37(3), 322-333 (2009-01-23)
Hemopoietic progenitor cells express clustered homeobox (Hox) genes in a pattern characteristic of their lineage and stage of differentiation. In general, HOX expression tends to be higher in more primitive and lower in lineage-committed cells. These trends have led to