Kluczowe dokumenty
SAB4501406
Sigma-Aldrich
Anti-Nuclear Receptor NR4A1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Early response protein NAK1, Nuclear receptor subfamily 4 group A member 1, Orphan nuclear receptor HMR, ST-59, TR3 orphan receptor
Wybierz wielkość
100 μG
2480,00 zł
2480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2480,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 64 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NR4A1(3164)
Opis ogólny
Nuclear receptor subfamily 4 group A member1 (NR4A1) is an orphan receptor that belongs to the nuclear hormone receptor superfamily. The NR4A1 gene is mapped to human chromosome 12q13.13. Structurally, NR4A1 comprises an N-terminal AB region, DNA binding domain (DBD), and a C-terminal ligand-binding domain (LBD). Anti-Nuclear Receptor NR4A1 antibody detects endogenous levels of total Nuclear Receptor NR4A1 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human Nuclear Receptor NR4A1.
Immunogen Range: 317-366
Działania biochem./fizjol.
Nuclear receptor subfamily 4 group A member1 (NR4A1) participates in gene expression regulation in the hypothalamic-pituitary-adrenal axis (HPA) especially those related to inflammation and steroidogenesis. The levels of NR4A1 are downregulated in metastatic melanoma, myelogenous leukemia, and follicular thyroid carcinoma. An elevated expression of NR4A1 is observed in type 1 diabetes mellitus (T1DM) and type 2 diabetes mellitus (T2DM) in mouse models. Dysfunction of NR4A1 is correlated to energy balance and also the events of metabolic pathways including carbohydrates and lipids. NR4A1 contributes to arterial vessel cell wall damage. It regulates tumor cell proliferation, migration, and invasion. NR4A1 may serve as a biomarker for depression and other psychiatric disorders.
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Transcripts of orphan nuclear receptor (NR4A1) & potassium channel (KCNK17) genes as new potential biomarkers for depression
Dmitrzak-Weglarz M, et al.
Meta Gene null
Lei Zhang et al.
Journal of diabetes research, 2018, 9363461-9363461 (2018-07-18)
Orphan nuclear receptor 4A1 (NR4A1) is a transcriptional factor of the nuclear orphan receptor (NR4A) superfamily that has sparked interest across different research fields in recent years. Several studies have demonstrated that ligand-independent NR4A1 is an immediate-early response gene and
Stephen Safe et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 157, 48-60 (2015-04-29)
The orphan nuclear receptors NR4A1, NR4A2 and NR4A3 are immediate early genes induced by multiple stressors, and the NR4A receptors play an important role in maintaining cellular homeostasis and disease. There is increasing evidence for the role of these receptors
K D Senali Abayratna Wansa et al.
The Journal of biological chemistry, 277(36), 33001-33011 (2002-06-26)
Nur77/NR4A1 is an "orphan member" of the nuclear hormone receptor superfamily. Nur77 and its close relatives Nurr1 and NOR-1 bind as monomers to a consensus binding site, the nerve growth factor induced protein I-B (NGFI-B)-binding response element (NBRE). The Nur77/NURR1/NOR1
Shaoxi Liao et al.
Genes, chromosomes & cancer, 51(12), 1067-1078 (2012-08-14)
Only a minority of intraductal carcinomas of the breast give rise to stromally invasive disease. We microdissected 206 paraffin blocks representing 116 different cases of low-grade ductal carcinoma in situ (DCIS). Fifty-five were pure DCIS (PD) cases without progression to