SAB4501335
Anti-TF2E2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
GTF2E2, T2EB, TF2E2, Transcription initiation factor IIE β subunit
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 33 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GTF2E2(2961)
Opis ogólny
The gene GTF2E2 (general transcription factor IIE subunit 2) is mapped to human chromosome 8p12. The protein has a serine-rich region, a centrally located forkhead domain, a leucine repeat motif, a region similar to the bacterial σ factor subdomain 3, a bHLH (basic region-helix-loop-helix) motif and a bHL (basic region-helix-loop) sequence.
Immunogen
Immunogen Range: 151-200