Kluczowe dokumenty
SAB4501319
Sigma-Aldrich
Anti-GRM2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
GPRC1B, GRM2, MGLUR2, Metabotropic glutamate receptor 2, mGluR2
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 95 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GRM2(2912)
Opis ogólny
Metabotropowy receptor glutaminianu 2 (MGLUR2/GRM2) o długości 872 aminokwasów jest kodowany przez gen zmapowany na ludzkim chromosomie 3. GRM2 należy do klasy c rodziny receptorów sprzężonych z białkiem G (GPCR). Ulega ekspresji głównie w ośrodkowym układzie nerwowym (OUN) mózgu szczura i ulega szerokiej ekspresji w ludzkim dorosłym i płodowym mózgu. GRM2 charakteryzuje się α-helikalną domeną helisy 8 (H8).
Przeciwciało anty-GRM2 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka GRM2.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego GRM2.
Zakres immunogenu: 241-290
Działania biochem./fizjol.
Metabotropowy receptor glutaminianu (MGLUR2) jest zaangażowany w układ glutaminergiczny w mózgu. Nadekspresja glutaminianu w obszarach mózgu, takich jak kora przedczołowa, hipokamp i ciało migdałowate prowadzi do lęku i schizofrenii, aktywacja MGLUR2 w tych obszarach zmniejsza pobudzającą neurotransmisję, dlatego receptor mGlu2 może być uważany za potencjalny cel w leczeniu tych chorób. Sygnalizacja GRM2 hamuje aktywność cyklazy adenylowej (AC). GRM2 jest wymagany do modulacji transmisji synaptycznej.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Distinct roles of metabotropic glutamate receptor dimerization in agonist activation and G-protein coupling.
El Moustaine D, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 109(40), 16342-16347 (2012)
Distribution of the messenger RNA for a metabotropic glutamate receptor, mGluR2, in the central nervous system of the rat.
Ohishi H, et al.
Neuroscience, 53(4), 1009-1018 (1993)
Membrane-sensitive conformational states of helix 8 in the metabotropic Glu2 receptor, a class C GPCR.
Bruno A, et al.
PLoS ONE, 7(8), e42023-e42023 (2012)
P J Flor et al.
The European journal of neuroscience, 7(4), 622-629 (1995-04-01)
A cDNA encoding the human metabotropic glutamate receptor type 2 (hmGluR2) was isolated from human brain cDNA libraries by cross-hybridization with rat mGluR2 probes. The deduced amino acid sequence of the human mGluR2 receptor consists of 872 residues and shows
A Farinha et al.
British journal of pharmacology, 172(9), 2383-2396 (2015-01-13)
The activation of the metabotropic glutamate receptor 2 (mGlu2 ) reduces glutamatergic transmission in brain regions where excess excitatory signalling is implicated in disorders such as anxiety and schizophrenia. Positive allosteric modulators (PAMs) can provide a fine-tuned potentiation of these