Kluczowe dokumenty
SAB4501269
Sigma-Aldrich
Anti-GPR31 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Probable G-protein coupled receptor 31
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 35 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:1000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GPR31(2853)
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Anti-GPR31 Antibody detects endogenous levels of total GPR31 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human GPR31.
Immunogen Range: 181-230
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kenneth V Honn et al.
FASEB journal : official publication of the Federation of American Societies for Experimental Biology, 30(6), 2360-2369 (2016-03-12)
Previously we identified and deorphaned G-protein-coupled receptor 31 (GPR31) as the high-affinity 12(S)-hydroxyeicosatetraenoic acid [12(S)-HETE] receptor (12-HETER1). Here we have determined its distribution in prostate cancer tissue and its role in prostate tumorigenesis using in vitro and in vivo assays.
Isha Sharma et al.
JCI insight, 7(6) (2022-03-23)
In this investigation, a potentially novel signaling pathway in gentamicin-induced acute kidney injury-worsened by overexpression of proximal tubular enzyme, myo-inositol oxygenase (MIOX)-was elucidated. WT, MIOX-transgenic (MIOX-Tg), and MIOX-KO mice were used. Gentamicin was administered to induce tubular injury. MIOX-Tg mice