Key Documents
SAB4501221
Sigma-Aldrich
Anti-HTRA2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
OMI®, Omi stress-regulated endoprotease, PRSS25, high temperature requirement protein A2, serine protease 25
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 48 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
immunohistochemistry: 1:50-1:100
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... HTRA2(27429)
Opis ogólny
Anti-HTRA2 Antibody detects endogenous levels of total HTRA2 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human HtrA2.
Immunogen Range: 181-230
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Informacje prawne
OMI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xi Gu et al.
Genome biology, 22(1), 86-86 (2021-03-24)
Aging, noise, infection, and ototoxic drugs are the major causes of human acquired sensorineural hearing loss, but treatment options are limited. CRISPR/Cas9 technology has tremendous potential to become a new therapeutic modality for acquired non-inherited sensorineural hearing loss. Here, we