Kluczowe dokumenty
SAB4501180
Sigma-Aldrich
Anti-GJA4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Connexin-37, Cx37, Gap junction α-4 protein
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 37 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... CXA4(2701)
Opis ogólny
Anti-GJA4 Antibody detects endogenous levels of total GJA4 protein.
Immunogen
The antiserum was produced against synthesized peptide derived from human GJA4.
Immunogen Range: 81-130
Cechy i korzyści
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiwen Ling et al.
Animal cells and systems, 26(1), 10-18 (2022-03-22)
Although simvastatin has been shown to inhibit vascular permeability, which might be amplified via gap junction intercellular communication (GJIC), the underlying mechanism of action remains unclear. In the present study, we investigated the effects and mechanisms of simvastatin on endothelial