Kluczowe dokumenty
SAB4501013
Sigma-Aldrich
Anti-OPN3 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ECPN, Encephalopsin, OPN3, Opsin-3, Panopsin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 44 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:10000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... OPN3(23596)
Opis ogólny
Opsyna 3 (OPN3) jest również określana jako encefalopsyna lub panopsyna. Jest członkiem podrodziny encefalopsyny/tmt-opsyny. Ulega ekspresji w mózgu, wątrobie, łożysku, sercu i tkankach trzustki. Gen OPN3 znajduje się na ludzkim chromosomie 1q43.
Przeciwciało anty-OPN3wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka OPN3.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego OPN3.
Zakres immunogenu: 161-210
Działania biochem./fizjol.
Opsin3 kontroluje szlak apoptotyczny i sprawia, że komórki raka wątrobowokomórkowego są wrażliwe na leczenie 5-fluorouracylem. OPN3 odgrywa ważną rolę w onkogenezie i oporności na leki. Odgrywa również kluczową rolę w różnych procesach fizjologicznych i patologicznych.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Multiple hits for the association of uterine fibroids on human chromosome 1q43.
Aissani B, et al.
PLoS ONE, 8(3), e58399-e58399 (2013)
Encephalopsin (OPN3) protein abundance in the adult mouse brain.
Nissila J, et al.
Journal of comparative physiology. A, Neuroethology, sensory, neural, and behavioral physiology, 198(11), 833-839 (2012)
Bioinformatic Analysis of Human OPN3 Alternative Promoters Associated with Cancer.
Al-Obaide MA, et al.
Applied Mathematics & Information Sciences, 10, 1223-1229 (2016)
Curcumin alleviated oxidation stress injury by mediating osteopontin in nephrolithiasis rats.
Huang, et al.
Acta Cirurgica Brasileira / Sociedade Brasileira Para Desenvolvimento Pesquisa em Cirurgia, 38, e380223-e380223 (2023)
Opsin3 sensitizes hepatocellular carcinoma cells to 5-fluorouracil treatment by regulating the apoptotic pathway.
Jiao J, et al.
Cancer Letters, 320(1), 96-103 (2012)