Przejdź do
biological source
rabbit
conjugate
unconjugated
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
form
buffered aqueous solution
mol wt
antigen 69 kDa
species reactivity
mouse, human
concentration
~1 mg/mL
technique(s)
ELISA: 1:1000, immunohistochemistry: 1:50-1:100
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... FOXO1(2308)
General description
Immunogen
Immunogen Range: 15-64
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Physical form
Disclaimer
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?