Kluczowe dokumenty
SAB4500837
Sigma-Aldrich
Anti-PYK2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CADTK, CAK β, Calcium-dependent tyrosine kinase, Cell adhesion kinase β, FADK 2
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 115 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse, rat
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PTK2B(2185)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-PYK2wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka PYK2.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego PYK2.
Zakres immunogenu: 545-594
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
L Tong et al.
Physiological research, 68(1), 89-98 (2018-11-16)
The contraction of gastrointestinal (GI) smooth muscles is regulated by both Ca(2+)-dependent and Ca(2+) sensitization mechanisms. Proline-rich tyrosine kinase 2 (Pyk2) is involved in the depolarization-induced contraction of vascular smooth muscle via a Ca(2+) sensitization pathway. However, the role of
Ryan D Mills et al.
The Journal of biological chemistry, 290(14), 8677-8692 (2015-02-26)
Depolarization of the vascular smooth muscle cell membrane evokes a rapid (phasic) contractile response followed by a sustained (tonic) contraction. We showed previously that the sustained contraction involves genistein-sensitive tyrosine phosphorylation upstream of the RhoA/Rho-associated kinase (ROK) pathway leading to