SAB4500712
Anti-EGFR antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
ERBB1, Epidermal growth factor receptor, Epidermal growth factor receptor precursor, Proto-oncogene c-ErbB-1, Receptor tyrosine-protein kinase erbB-1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 134 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:40000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... EGFR(1956)
Opis ogólny
Immunogen
Immunogen Range: 661-710
Działania biochem./fizjol.
Cechy i korzyści
Postać fizyczna
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)