SAB4500489
Anti-DUSP19 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
Dual-specificity phosphatase TS-DSP1, LMW-DSP3, Protein phosphatase SKRP1, Stress-activated protein kinase pathway-regulating phosphatase 1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Postać
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 24 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
informacje o genach
human ... DUS19(142679)
Opis ogólny
Immunogen
Immunogen Range: 111-160