Kluczowe dokumenty
SAB4500397
Sigma-Aldrich
Anti-Collagen XIII α1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
CODA1, COLXIIIA1, Collagen α-1(XIII) chain
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 69 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COL13A1(1305)
Opis ogólny
Gen COL13A1 (łańcuch α-1 kolagenu typu XIII) jest zmapowany na ludzkim chromosomie 10q22.1. Koduje on łańcuch α grupy kolagenów niefibrylarnych. Białko jest homotrimerem zawierającym pojedynczy region transbłonowy z domenami wewnątrzkomórkowymi i zewnątrzkomórkowymi. Ektodomena zawiera trzy naprzemienne domeny kolagenowe i niekolagenowe. COL13A1 ulega ekspresji w płytce motorycznej mięśni. Przeciwciało anty-kolagen XIII α1 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka kolagenu XIII α1.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego kolagenu XIII alfa1.
Zakres immunogenu: 641-690
Działania biochem./fizjol.
Kolagen XIII α1 (COL13A1) jest onkogenem promującym inwazję w nowotworach. Regulację w górę genu COL13A1 obserwuje się w raku pęcherza moczowego. COL13A1 jest związany z organizacją połączeń nerwowo-mięśniowych. Mutacja w genie prowadzi do zaburzeń miastenicznych.
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Diagnostic and prognostic role of urinary collagens in primary human bladder cancer
Miyake M, et al.
Cancer Science, 108(11), 2221-2228 (2017)
Congenital myasthenic syndrome type 19 is caused by mutations in COL13A1, encoding the atypical non-fibrillar collagen type XIII alpha1 chain
Logan CV, et al.
American Journal of Human Genetics, 97(6), 878-885 (2015)
Type XIII collagen and some other transmembrane collagens contain two separate coiled-coil motifs, which may function as independent oligomerization domains
Latvanlehto A, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 278(39), 37590-37599 (2003)
Clinical and genetic basis of congenital myasthenic syndromes
PVS DeSouza, et al.
Arquivos de Neuro-Psiquiatria, 74(9), 750-760 (2016)