Kluczowe dokumenty
SAB4500375
Sigma-Aldrich
Anti-Collagen IV α2 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonim(y):
COL4A2, Canstatin, Collagen α-2(IV) chain
Wybierz wielkość
100 μG
2140,00 zł
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 μG
2140,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
2140,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
białko sprzężone
unconjugated
forma przeciwciała
affinity isolated antibody
rodzaj przeciwciała
primary antibodies
klon
polyclonal
Formularz
buffered aqueous solution
masa cząsteczkowa
antigen 167 kDa
reaktywność gatunkowa
human, mouse
stężenie
~1 mg/mL
metody
ELISA: 1:20000
immunofluorescence: 1:100-1:500
immunohistochemistry: 1:50-1:100
western blot: 1:500-1:1000
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... COL4A2(1284)
Opis ogólny
Przeciwciało anty-kolagenIV α2 wykrywa endogenne poziomy całkowitego białka kolagenu IV α2.
Immunogen
Surowica odpornościowa została wytworzona przeciwko zsyntetyzowanemu peptydowi pochodzącemu z ludzkiego kolagenu IV alfa2.
Zakres immunogenu: 151-200
Zastosowanie
Zastosowania, w których z powodzeniem wykorzystano to przeciwciało, oraz związane z nimi recenzowane artykuły, podano poniżej.
Immunohistochemistry (1 paper)
Cechy i korzyści
Oceń nasze przeciwciała z pełnym spokojem. Jeśli przeciwciało nie sprawdzi się w danym zastosowaniu, zwrócimy pełną kwotę lub dostarczymy przeciwciało zastępcze. Dowiedz się więcej..
Postać fizyczna
Rabbit IgG in phosphate buffered saline (without Mg2+ and Ca2+), pH 7.4, 150mM NaCl, 0.02% sodium azide and 50% glycerol.
Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności
O ile nie określono inaczej w naszym katalogu lub innej dokumentacji firmy dołączonej do produktu(-ów), nasze produkty są przeznaczone wyłącznie do użytku badawczego i nie mogą być wykorzystywane do żadnych innych celów, w tym między innymi do nieautoryzowanych zastosowań komercyjnych, zastosowań diagnostycznych in vitro, zastosowań terapeutycznych ex vivo lub in vivo lub jakiegokolwiek rodzaju konsumpcji lub zastosowania u ludzi lub zwierząt.
Nie możesz znaleźć właściwego produktu?  
Wypróbuj nasz Narzędzie selektora produktów.
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ting Li et al.
Cell communication and signaling : CCS, 22(1), 275-275 (2024-05-17)
Diabetic retinopathy (DR) is a major cause of blindness and is characterized by dysfunction of the retinal microvasculature. Neutrophil stasis, resulting in retinal inflammation and the occlusion of retinal microvessels, is a key mechanism driving DR. These plugging neutrophils subsequently
Dong Wang et al.
International journal of molecular sciences, 19(1) (2018-01-06)
Obesity and obesity related kidney and liver disease have become more prevalent over the past few decades, especially in the western world. Sodium-glucose cotransporter 2 (SGLT2) inhibitors are a new class of antidiabetic agents with promising effects on cardiovascular and
Qianchen Guo et al.
Journal of biomedicine & biotechnology, 2012, 306083-306083 (2012-10-24)
In vivo adhesions between cells and the extracellular matrix play a crucial role in cell differentiation, proliferation, and migration as well as tissue remodeling. Natural three-dimensional (3D) matrices, such as self-assembling matrices and Matrigel, have limitations in terms of their